Ácido clorhídrico 32%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20254.321EA 42.9 EUR
20254.321 20254.296 20254.310 20254.401 20254.360 20254.440
Ácido clorhídrico 32%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
IR: 01-2119484862-27
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 31.5 - 33.0 %
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.140 - 1.180
Free chlorine Max. 0.5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 5 ppm
Br (Bromide) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 1 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.5 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.02 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.04 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.05 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.01 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Li (Lithium) Max. 0.01 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.04 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.01 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.1 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.05 ppm
V (Vanadium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.1 ppm