Ácido clorhídrico 35%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20246.410
20246.298EA 14.6 EUR
20246.298 20246.323 20246.367 20246.460 PRLS20246.410
Ácido clorhídrico 35%, TECHNICAL
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
IR: 01-2119484862-27
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 35 %