Ácido clorhídrico 35%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
20248.025
20248.295EA 18.1 EUR
20248.295 20248.364 PRLS20248.025 20248.290 20248.330 20248.460
Ácido clorhídrico 35%, GPR RECTAPUR®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
IR: 01-2119484862-27
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 35 - 38 %
Appearance Clear colourless liquid
Appearance of solution Passes test
Free bromine or chlorine Passes test
Evaporation residue Max. 50 ppm
Free chlorine Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 80 ppm
Br (Bromide) Max. 5 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm