Ácido clorhídrico 36 - 38%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
6081.2500EA 62.92 EUR
6081.2500 6081.1000 6081.9025 6081.2500PE
Ácido clorhídrico 36 - 38%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 37 - 38 %
Ammonium (NH4) max. 3 ppm
Mercury (Hg) max. 5 ppb
Free Chlorine max. 0.5 ppm
Residue after Ignition max. 5 ppm
Sulfate (SO4) max. 1 ppm
Sulfite (SO3) max. 2 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.05
Copper (Cu) max. 0.01
Iron (Fe) max. 0.20
Germanium (Ge) max. 0.1
Potassium (K) max. 0.10
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.05
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.30
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.05
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.5
Zirconium (Zr) max. 0.05