Jeringas, 3 piezas, HENKE-JECT®
Proveedor: HENKE SASS WOLF GMBH
5010.200V0 5010.A00V0 5100.000V0 8300005761 8300005762 5050.000V0 5050.X00V0 5100.X00V0 5200.000V0 5200.X00V0 8300006682 8300006681 8300006680 5202D000V0 8300005458 5100.090D0 5100.X90D0 5050.X90D0 8300014579 8300019869 8300005157 5300.000D0 5300.X00D0
613-2040EA 16.9 EUR
613-2040 613-2041 613-2044 613-2050 613-2051 613-2042 613-2043 613-2045 613-2046 613-2047 613-2053 613-2052 613-1586 HSWA5202D000V0 615-0042 HSWA5100.090D0 613-6080 HSWA5050.X90D0 613-2794 613-3135 613-6079 613-6913 613-6914
Jeringas, 3 piezas, HENKE-JECT®
Jeringas Jeringas médicas
Desechables, 3 jeringas de pieza, cilindro y pistón de PP, tapón de poliisopreno, sin látex.
  • El pistón de goma sintética y lubricada permite una extracción suave
  • Disponible en versión no estéril (a granel) a petición del cliente
Sin agujas: Los tipos Luer Lock son compatibles con las bombas de jeringas más corrientes. Pida más información.
Con agujas fijas: Tubo de la aguja permanentemente acoplado a la jeringa, Sin espacio muerto, Parada de seguridad, Indicada para la dosificación de volúmenes muy pequeños.
Luer lock types are compatible for use with most common syringe pumps. Please ask for further information.
Envase: Ampollas individuales estériles.