Ácido clorhídrico fumante 37%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, NF, BP, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.00314.1000 1.00314.2500 1.00314.9025 1.00314.9201
1.00314.1000EA 95.5 EUR
1.00314.1000 1.00314.2500 1.00314.9025 1.00314.9201
Ácido clorhídrico fumante 37%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, NF, BP, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II