Ácido clorhídrico 37%

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

MC310066.2500 MC310066.1000
PRLSMC310066.2500EA 0 EUR
PRLSMC310066.2500 PRLSMC310066.1000
Ácido clorhídrico 37%
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR