Ácido clorhídrico 37% Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20255.290EA 30.7 EUR
20255.290 20255.324 20255.368 20255.440 20255.420
Ácido clorhídrico 37% Ph. Eur.
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
IR: 01-2119484862-27
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 35.0 - 39.0 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
Free chlorine Max. 4 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Residue on evaporation Max. 0.01 %
Residual solvents Passes test