Ácido clorhídrico standardised solution 5.0 N
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35638.K2 35638.K7
35638.K2EA 44.9 EUR
35638.K2 35638.K7
Ácido clorhídrico standardised solution 5.0 N
Ácido clorhídrico
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Formula: HCl
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II