Ácido clorhídrico 6 mol/l (6 N), grado reactivo
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
E484-500MLEA 137 EUR
E484-500ML E484-1L
Ácido clorhídrico 6 mol/l (6 N), grado reactivo
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Concentration 5.4 – 6.6 moles/l