Ácido perclórico 65%, NORMATOM® para análisis de trazas
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
83874.320EA 1190 EUR
83874.320 83874.270
Ácido perclórico 65%, NORMATOM® para análisis de trazas
Ácido perclórico
Formula: HClO₄
Pto. Ebullición: 160…181 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –112,2 °C
Densidad: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011325
Núm. CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1 (8),I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza 65 - 71 %
Coloración Max. 10 APHA
Cloro libre Max. 0,5 ppm
Residuo de ignición (SO4) Max. 30 ppm
N total (Nitrógeno) Max. 10 ppm
Cl (Cloruro) Max. 3 ppm
ClO3 (Clorato) Max. 10 ppm
PO4 + SiO4 (como SiO2) Max. 5 ppm
SO4 (Sulfato) Max. 10 ppm
Ag (Plata) Max. 1 ppb
Al (Aluminio) Max. 1 ppb
As (Arsénico) Max. 0,5 ppb
Au (Oro) Max. 0,5 ppb
Ba (Bario) Max. 1 ppb
Be (Berilio) Max. 0,5 ppb
Bi (Bismuto) Max. 0,5 ppb
Ca (Calcio) Max. 1 ppb
Cd (Cadmio) Max. 1 ppb
Ce (Cerio) Max. 0,5 ppb
Co (Cobalto) Max. 0,5 ppb
Cs (Cesio) Max. 0,5 ppb
Cu (Cobre) Max. 0,5 ppb
Dy (Disprosio) Max. 0,5 ppb
Er (Erbio) Max. 0,5 ppb
Eu (Europio) Max. 0,5 ppb
Fe (Iron) Max. 1 ppb
Ga (Galio) Max. 0,5 ppb
Gd (Gadolinio) Max. 0,5 ppb
Ho (Holmio) Max. 0,5 ppb
In (Indio) Max. 0,5 ppb
K (Potasio) Max. 1 ppb
La (Lantano) Max. 0,5 ppb
Li (Litio) Max. 0,5 ppb
Lu (Lutecio) Max. 0,5 ppb
Mg (Magnesio) Max. 1 ppb
Mn (Manganeso) Max. 1 ppb
Mo (Molibdeno) Max. 0,5 ppb
Na (Sodio) Max. 1 ppb
Nd (Neodimio) Max. 0,5 ppb
Ni (Níquel) Max. 1 ppb
Pb (Plomo) Max. 1 ppb
Pd (Paladio) Max. 0,5 ppb
Pr (Praseodinio) Max. 0,5 ppb
Pt (Platino) Max. 0,5 ppb
Rb (Rubidio) Max. 0,5 ppb
Rh (Rodio) Max. 0,5 ppb
Ru (Rutenio) Max. 0,5 ppb
Sb (Antimonio) Max. 0,5 ppb
Sc (Escandio) Max. 0,5 ppb
Sm (Samario) Max. 0,5 ppb
Sn (Estaño) Max. 1 ppb
Sr (Estroncio) Max. 0,5 ppb
Tb (Terbio) Max. 0,5 ppb
Te (Telurio) Max. 0,5 ppb
Th (Torio) Max. 1 ppb
Ti (Titanio) Max. 1 ppb
Tl (Talio) Max. 0,5 ppb
Tm (Tulio) Max. 0,5 ppb
U (Uranio) Max. 0,5 ppb
V (Vanadio) Max. 0,5 ppb
Y (Itrio) Max. 0,5 ppb
Yb (Iterbio) Max. 0,5 ppb
Zn (Cinc) Max. 1 ppb
Zr (Circonio) Max. 0,5 ppb