Ácido perclórico 70% 70% water ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
424030010 424032500 424030025
ACRO424030010EA 135 EUR
ACRO424030010 ACRO424032500 ACRO424030025
Ácido perclórico 70% 70% water ACS
Ácido perclórico
Formula: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Pto. Ebullición: 160…181 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1.66 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011325
Núm. CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.003 %
Titration with NaOH 69.0 to 72.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Silicate and phosphate ≤5 ppm (as SiO2)
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %