Ácido perclórico ≥70% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10983.AA
10983.AD
10983.AK
10983.AAEA
51.1
EUR
10983.AA
10983.AD
10983.AK
Ácido perclórico ≥70% (metals basis)
Ácido perclórico
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7601-90-3
Molecular Formula: HClO4
Formula Weight: 100.46
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.670
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -18°
Boiling Point: 203°
Merck Reference: 14,7153
UN No.: 1873
MDL No.: MFCD00011325
Formula:
HClO₄ MW: 100.46 g/mol Pto. Ebullición: 203 °C Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 1.670 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011325 Núm. CAS: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 1873 ADR: 5.1 I Índice Merck: 14,7153 |