Ácido perclórico ≥70%, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00517.0250 1.00517.1000
1.00517.0250EA 372 EUR
1.00517.0250 1.00517.1000
Ácido perclórico ≥70%, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Ácido perclórico
Formula: HClO₄
Pto. Ebullición: 160…181 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –112,2 °C
Densidad: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011325
Núm. CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1 (8),I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -18 °C
Boiling Point 198.7 °C (1013 hPa)
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer