Minibandejas, Nunclon™Δ
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
136528 163118
734-2005EA 451 EUR
734-2005 734-2079
Minibandejas, Nunclon™Δ
Microplacas Placas de cultivo celular
PS, con tapa, estéril.
L×An externa: 84×59 mm