Ácido fluorhídrico 38 - 40%, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Fluoruro de hidrógeno
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00337.1000 1.00337.2500
1.00337.1000EA 69.7 EUR
1.00337.1000 1.00337.2500
Ácido fluorhídrico 38 - 40%, Supelco®
Ácido fluorhídrico
Formula: HF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011346
Núm. CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point -44 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (H2O, 20 °C)
Synonyms Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid