Ácido fluorhídrico 40 - 45%, grado técnico, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Fluoruro de hidrógeno
01066-1L 01066-5L 01066-6X1L
01066-1LEA 54.6 EUR
01066-1L 01066-5L 01066-6X1L
Ácido fluorhídrico 40 - 45%, grado técnico, Fluka™
Ácido fluorhídrico
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Formula: HF
Pto. Ebullición: 110 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,140 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011346
Núm. CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Vapor Density 1.27 (vs air)
Assay 40 - 45 %
Hexafluorosilicic acid (H₂SiF₆) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Vapor Pressure 25 mmHg ( 20 °C)