Ácido fluorhídrico 40%, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Fluoruro de hidrógeno
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.1000 1.00335.0250
1.00335.0500EA 121 EUR
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.1000 1.00335.0250
Ácido fluorhídrico 40%, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Ácido fluorhídrico
Formula: HF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011346
Núm. CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material