Ácido nítrico 52,5%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Nitric acid solution
20412.293EA
45.2
EUR
20412.293
20412.362
Ácido nítrico 52,5%, GPR RECTAPUR®
Ácido nítrico
Formula:
HNO₃ MW: 63.01 g/mol Pto. Ebullición: 87 Pto. de fusión: -42 Densidad: 1.51 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011349 Núm. CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 II Índice Merck: 13,06610 |
Resultados test especificaciones
Assay | 52.5 - 54.0 % |
Density (20/4) | 1.325 - 1.335 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |