Ácido nítrico 60%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Nitric acid solution
20421.294EA 43.7 EUR
20421.294 20421.551 20421.460
Ácido nítrico 60%, GPR RECTAPUR®
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Pto. Ebullición: ~120 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 60 %
Density (20/4) 1.366 - 1.380
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm