Ácido nítrico 60%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Nitric acid solution
20423.291EA 51.2 EUR
20423.291 20423.360
Ácido nítrico 60%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 60.0 %
Density (20/4) 1.365 - 1.375
Heavy metals (as Pb) Max. 0.2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.4 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm