Ácido nítrico 65%, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Nitric acid solution
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00441.0250 1.00441.1000
1.00441.0250EA 78 EUR
1.00441.0250 1.00441.1000
Ácido nítrico 65%, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Pto. Ebullición: 120,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Índice Merck: 13,06608
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material