Ácido nítrico 65%, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00443.1000 1.00443.2500 1.00443.9025
1.00443.1000EA 51.2 EUR
1.00443.1000 1.00443.2500 1.00443.9025
Ácido nítrico 65%, EMPLURA®, Supelco®
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Pto. Ebullición: 120,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Índice Merck: 13,06608
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (alkalimetric) 64.3 - 66.4 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.0003 %
Iodate, Bromate passes test
Nitrogen oxides (as N₂O₃) ≤ 0.003 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
As (Arsenic) ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0004 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.001 %
Residual solvents (ICH Q3C) ...excluded by production process
Evaporation residue ≤ 0.01