Ácido nítrico 65%

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: Nitric acid solution

86760.290 86760.360
PRLS86760.290EA 0 EUR
PRLS86760.290 PRLS86760.360
Ácido nítrico 65%
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Pto. Ebullición: 120,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,06608

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR