Ácido nítrico ≥65% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a. (max. 0,0000005% Hg), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
84378-2.5L 84378-1L
84378-2.5LEA 184 EUR
84378-2.5L 84378-1L
Ácido nítrico ≥65% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a. (max. 0,0000005% Hg), Fluka™
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Pto. Ebullición: 122 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,400…1.480 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,06608
Order Now
Resultados test especificaciones
Ignition Residue ≤0.0005% (as SO₄)
Assay 65.0 - 66.0 %
Density (D 20/4) 1.390 - 1.410
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Silver (Ag) Max. 0.01 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.01 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Mercury (Hg) Max. 0.005 ppm
Potassium (K) Max. 0.05 ppm
Lithium (Li) Max. 0.01 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.01 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.01 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.5 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm