Ácido nítrico 67%, NORMATOM® para análisis de trazas
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Nitric acid solution
83872.270EA 91.8 EUR
83872.270 83872.330 83872.290
Ácido nítrico 67%, NORMATOM® para análisis de trazas
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Pto. Ebullición: 120,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Índice Merck: 13,06608
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza 67 - 69 %
Coloración Max. 10 APHA
Cl (Cloruro) Max. 0,2 ppm
P total (Fósforo) Max. 0,01 ppm
S total (Azufre) Max. 0,3000 ppm
Ag (Plata) Max. 0,100 ppb
Al (Aluminio) Max. 1 ppb
As (Arsénico) Max. 0,500 ppb
Au (Oro) Max. 0,100 ppb
B (Boro) Max. 1 ppb
Ba (Bario) Max. 0,100 ppb
Be (Berilio) Max. 0,100 ppb
Bi (Bismuto) Max. 0,100 ppb
Ca (Calcio) Max. 1 ppb
Cd (Cadmio) Max. 0,500 ppb
Ce (Cerio) Max. 0,100 ppb
Co (Cobalto) Max. 0,500 ppb
Cr (Cromo) Max. 1 ppb
Cs (Cesio) Max. 0,100 ppb
Cu (Cobre) Max. 0,500 ppb
Dy (Disprosio) Max. 0,100 ppb
Er (Erbio) Max. 0,100 ppb
Eu (Europio) Max. 0,100 ppb
Fe (Hierro) Max. 1 ppb
Ga (Galio) Max. 0,100 ppb
Gd (Gadolinium) Max. 0,100 ppb
Ge (Germanio) Max. 0,100 ppb
Hf (Hafnio) Max. 0,100 ppb
Hg (Mercurio) Max. 0,100 ppb
Ho (Holmio) Max. 0,100 ppb
In (Indio) Max. 0,100 ppb
K (Potasio) Max. 1 ppb
La (Lantano) Max. 0,100 ppb
Li (Litio) Max. 0,100 ppb
Lu (Lutecio) Max. 0,100 ppb
Mg (Magnesio) Max. 1 ppb
Mn (Manganeso) Max. 0,100 ppb
Mo (Molibdeno) Max. 0,100 ppb
Na (Sodio) Max. 1 ppb
Nb (Niobio) Max. 0,100 ppb
Nd (Neodimio) Max. 0,100 ppb
Ni (Níquel) Max. 0,500 ppb
Pb (Plomo) Max. 0,100 ppb
Pd (Paladio) Max. 0,500 ppb
Pr (Praseodinio) Max. 0,100 ppb
Pt (Platino) Max. 0,500 ppb
Rb (Rubidio) Max. 0,100 ppb
Re (Renio) Max. 0,100 ppb
Rh (Rodio) Max. 0,500 ppb
Ru (Rutenio) Max. 0,500 ppb
Sb (Antimonio) Max. 0,500 ppb
Sc (Escandio) Max. 0,100 ppb
Se (Selenio) Max. 1 ppb
Sm (Samario) Max. 0,100 ppb
Sn (Estaño) Max. 0,500 ppb
Sr (Estroncio) Max. 0,100 ppb
Tb (Terbio) Max. 0,100 ppb
Te (Telurio) Max. 0,100 ppb
Th (Torio) Max. 0,100 ppb
Ti (Titanio) Max. 0,500 ppb
Tl (Talio) Max. 0,100 ppb
Tm (Tulio) Max. 0,100 ppb
U (Uranio) Max. 0,100 ppb
V (Vanadio) Max. 0,500 ppb
W (Tungsteno) Max. 0,100 ppb
Y (Itrio) Max. 0,100 ppb
Yb (Iterbio) Max. 0,100 ppb
Zn (Cinc) Max. 0,500 ppb
Zr (Circonio) Max. 0,100 ppb