Ácido nítrico 68%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20406.292EA 31.6 EUR
20406.292 20406.361 20406.320
Ácido nítrico 68%, TECHNICAL
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Pto. Ebullición: 120,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Índice Merck: 13,06608
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 68 - 70 %