Ácido nítrico 68%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Nitric acid solution
20422.242EA 55.4 EUR
20422.242 20422.297 20422.322 20422.320 20422.360
Ácido nítrico 68%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Pto. Ebullición: 120.5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Índice Merck: 13,06610
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 68.0 - 70.0 %
Density (20/4) 1.404 - 1.413
Ignition residue (SO4) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.4 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm