Ácido nítrico 69%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20425.242EA 55.4 EUR
20425.242 20425.297 20425.322 20425.420 20425.550
Ácido nítrico 69%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Pto. Ebullición: 120,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Índice Merck: 13,06608
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 69.0 - 70.0 %
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Identification (NO3) Passes test Ph.Eur.
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/20) 1.384 - 1.416
Heavy metals (as Pb) Max. 0.2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 5 ppm
Silica Max. 0.2 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.03 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.3 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test