Peróxido de hidrogeno 30% no estabilizado, AnalaR NORMAPUR® para análisis de trazas
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
23615.248EA 98.2 EUR
23615.248 23615.261 23615.421
Peróxido de hidrogeno 30% no estabilizado, AnalaR NORMAPUR® para análisis de trazas
Peróxido de hidrogeno
Formula: H₂O₂
Pto. Ebullición: ~107 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: <0 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011333
Núm. CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 30.0 - 32.0 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 3 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.03 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.03 ppm