Peróxido de hidrogeno 33% no estabilizado, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
23613.297EA 40.5 EUR
23613.297 23613.366 23613.446
Peróxido de hidrogeno 33% no estabilizado, TECHNICAL
Peróxido de hidrogeno
Formula: H₂O₂
Pto. Ebullición: 107 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011333
Núm. CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 31 - 36 %