Peróxido de hidrogeno 35%, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
7048.1000EA 34.04 EUR
7048.1000 7048.9025
Peróxido de hidrogeno 35%, J.T.Baker®
Peróxido de hidrogeno
Formula: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Pto. Ebullición: ∼107 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: < 0 °C
Densidad: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011333
Núm. CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 14,04798
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 35 %