Sodio hidróxido 30% en solución acuosa, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
28217.292EA
33
EUR
28217.292
28217.441
28217.554
28217.361
Sodio hidróxido 30% en solución acuosa, TECHNICAL
Sodio hidróxido
Formula:
NaOH Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 9…10 °C Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 29 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |