Sodio hidróxido 30% (w/w) en solución acuosa, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
28222.290EA 38.3 EUR
28222.290 28222.368 28222.448
Sodio hidróxido 30% (w/w) en solución acuosa, GPR RECTAPUR®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 323
Densidad: 1.33 g/ml
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 29 %
Density (20/4) 1.317 - 1.340
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm