Sodio hidróxido 30% (w/w) en solución acuosa, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
28226.293EA 47.4 EUR
28226.293 28226.327 28226.362 28226.442
Sodio hidróxido 30% (w/w) en solución acuosa, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza 30 - 31 %
Alcalinos totales 30.0 - 31.0 %
Densidad (20/4) 1.32 - 1.34
Metales pesados (como Pb) Max. 2 ppm
Sílice Max. 5 ppm
N total (Nitrógeno) Max. 10 ppm
Cl (Cloruro) Max. 200 ppm
CO3 (como Na2CO3) Max. 1 %
PO4 (Fosfato) Max. 1 ppm
SO4 (Sulfato) Max. 10 ppm
Al (Aluminio) Max. 2 ppm
Ba (Bario) Max. 2 ppm
Ca (Calcio) Max. 2 ppm
Cd (Cadmio) Max. 0.1 ppm
Co (Cobalto) Max. 0.3 ppm
Cr (Cromo) Max. 2 ppm
Cu (Cobre) Max. 0.3 ppm
Fe (Hierro) Max. 2 ppm
Hg (Mercurio) Max. 0.02 ppm
K (Potasio) Max. 50 ppm
Mg (Magnesio) Max. 2 ppm
Mn (Manganeso) Max. 0.1 ppm
Ni (Níquel) Max. 0.6 ppm
Pb (Plomo) Max. 0.1 ppm
Zn (Cinc) Max. 0.3 ppm