Sodio hidróxido 32% en solución acuosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
7109.2500EA 86.86 EUR
7109.2500 7109.9010 7109.5000 7109.9025 7109.91000IBC
Sodio hidróxido 32% en solución acuosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) min. 32 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Sodium Carbonate (acidimetric) max. 1 %
Silica (SiO2) max. 0.003 %
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm) Aluminium (Al) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Phosphate (PO4) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Total Nitrogen (N) max. 5