Sodio hidróxido ∼32% aqueous solution, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
MQ200
1.05587.2500 1.05587.9025 1.05587.9200 1.05587.9950 1.05587.5000
1.05587.2500EA 69.98 EUR
1.05587.2500 1.05587.9025 1.05587.9200 1.05587.9950 1.05587.5000
Sodio hidróxido ∼32% aqueous solution, EMPLURA®, Supelco®
Sodio hidróxido
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 9 °C
Boiling Point 119 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8 hPa (20 °C)
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material