Sodio hidróxido 32% en solución acuosa, AnalaR NORMAPUR® para análisis, para análisis de nitrógeno
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
28225.290EA
50.1
EUR
28225.290
28225.360
28225.415
28225.324
Sodio hidróxido 32% en solución acuosa, AnalaR NORMAPUR® para análisis, para análisis de nitrógeno
Sodio hidróxido
Formula:
NaOH Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 9…10 °C Densidad: 1,35 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Pureza | Min. 32 % |
Metales pesados (como Pb) | Max. 10 ppm |
N total (Nitrógeno) | Max. 1 ppm |
Cl (Cloruro) | Max. 20 ppm |
CO3 (como Na2CO3) | Max. 1,0 % |
SiO4 (como SiO2) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulfato) | Max. 30 ppm |
Al (Aluminio) | Max. 10 ppm |
Fe (Hierro) | Max. 10 ppm |