Sodio hidróxido 32% en solución acuosa, GPR RECTAPUR®, puro para análisis de nitrógeno
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
9913.9010EA 259 EUR
9913.9010 9913.5000
Sodio hidróxido 32% en solución acuosa, GPR RECTAPUR®, puro para análisis de nitrógeno
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 32 %
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm