Sodio hidróxido 35% en solución acuosa, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
28221.296EA 35.2 EUR
28221.296 28221.365 28221.445 28221.558
Sodio hidróxido 35% en solución acuosa, TECHNICAL
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 34 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm