Sodio hidróxido 35% en solución acuosa, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Caustic soda
28224.296EA
54.4
EUR
28224.296
28224.365
28224.445
28224.550
Sodio hidróxido 35% en solución acuosa, GPR RECTAPUR®
Sodio hidróxido
Formula:
NaOH Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 9…10 °C Densidad: ∼1,38 g/ml Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Pureza | 34 - 36 % |
Density (20/4) | 1,370 - 1,390 |
Metales pesados (como Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Cloruro) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulfato) | Max. 0,02 % |
Fe (Hierro) | Max. 20 ppm |