Sodio hidróxido 30% (w/w) 40% (w/v) en solución acuosa, GPR RECTAPUR® bajo en nitrógeno
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
191533KEA
53.9
EUR
191533K
191536N
191537X
19153LF
Sodio hidróxido 30% (w/w) 40% (w/v) en solución acuosa, GPR RECTAPUR® bajo en nitrógeno
Sodio hidróxido
A polyethylene tap (product 33269 2K) can be fitted to the 5 litre pack.
Formula:
NaOH Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 9…10 °C Densidad: ∼1,33 g/ml (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Assay (W/V) | 38.6 - 41.7 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Identification (Na) | Passes test |
CO3 (as Na2CO3) | Max. 0.2 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |