Sodio hidróxido 40% en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

87184.360 87184.410
PRLS87184.360EA 0 EUR
PRLS87184.360 PRLS87184.410
Sodio hidróxido 40% en solución acuosa
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR