Sodio hidróxido 45% en solución acuosa, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.11360.2500 1.11360.9025
1.11360.2500EA 98.25 EUR
1.11360.2500 1.11360.9025
Sodio hidróxido 45% en solución acuosa, EMSURE® para análisis, Supelco®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 7 °C
Boiling Point 135 °C (1013 hPa)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (89 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material