Sodio hidróxido 50% (w/w) in water, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
259860025 259860050 259860250 259860010 259860251
ACRO259860025EA 110 EUR
ACRO259860025 ACRO259860050 ACRO259860250 ACRO259860010 ACRO259860251
Sodio hidróxido 50% (w/w) in water, extra puro
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 12 °C
Densidad: 1,5 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Viscous solution
Heavy metals ≤10 ppm
Density (20°C) 1.510 to 1.540 kg/l
Titration with HCl 49.0 to 51.0 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.2 % (Na2CO3)
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤100 ppm (Na2SO4)
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm (NaCl)