Sodio hidróxido 50% en solución acuosa, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.58793.9025 1.58793.1000 1.58793.5000 1.58793.9200
1.58793.9025EA 674 EUR
1.58793.9025 1.58793.1000 1.58793.5000 1.58793.9200
Sodio hidróxido 50% en solución acuosa, EMSURE® para análisis, Supelco®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric, as NaOH) 49.0 - 51.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 0.2
Color (Hazen) ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂) ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0003 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %