Sodio hidróxido 50% en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
MC302633.2500 MC302633.5000 MC302633.9010
PRLSMC302633.2500EA 0 EUR
PRLSMC302633.2500 PRLSMC302633.5000 PRLSMC302633.9010
Sodio hidróxido 50% en solución acuosa
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II