Embudos con caña corta, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
4256-0234 4256-0414 4256-0638
NALG4256-0234EA 53.6 EUR
NALG4256-0234 NALG4256-0414 NALG4256-0638
Embudos con caña corta, Nalgene®
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
PP or HDPE, translucent.
  • Shatter-proof
  • PP: autoclavable
  • HDPE: not autoclavable