Nalgene® Embudos con caña corta, estriados
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
4262-0080 4262-0110
NALG4262-0080EA 31.8 EUR
NALG4262-0080 NALG4262-0110
Nalgene® Embudos con caña corta, estriados
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
HDPE, translucent.
  • Shatter-proof
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Reliable long-term tool for the lab.