Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca, 1,5/2,0 ml, Corning®
Proveedor: Corning
430909 430915 430917
734-1873EA 294.24 EUR
734-1873 734-1874 734-1875
Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca, 1,5/2,0 ml, Corning®
Tubos Tubos de microcentrífugas
Polypropylene, with orange screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Screw caps with O-rings provide a tight secure seal
  • With large white marking spot